Learn More
Bande en graphite, tresse carrée, 0,56 mm (0,022 po) d’épaisseur x 100 mm (3,94po) de largeur, 99,9 %, Thermo Scientific™
96.30€ - 293.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00144065
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11381188
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010136.BU
25 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11371188
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010136.BY
100 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00144065
Spécification
Graphite tape
Square weave, 0.56mm (0.022 in.) thick x 100mm (3.94 in.) wide
MFCD00144065
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante