Learn More
Tige en graphite, 6,15 mm (0,242 po) de diamètre x 102 mm (4 po) de long, 99,9995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040766.KD
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Graphite rod | |
AGKSP grade, ultra 'F' purity | |
MFCD00144065 | |
Insoluble in water. |
6.15mm (0.242 in.) dia. x 102mm (4 in.) long | |
(Base des métaux) | |
50 Pc. | |
99.9995% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche