Learn More
Tige en graphite, 3,8 cm (1,5 po) de diamètre x 61 cm (24po) de long, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
156.78€ - 576.87€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Graphite rod |
---|---|
Note relative au nom | 3.8cm (1.5 in.) dia. x 61cm (24 in.) long |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00144065 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406555
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043800.KG |
1 Pc. |
156.78€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15416555
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043800.KJ |
5 Pc. |
576.87€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Graphite rod | |
(Base des métaux) | |
99% |
3.8cm (1.5 in.) dia. x 61cm (24 in.) long | |
MFCD00144065 | |
Tige |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only