Learn More
Tige en graphite, 3,05 mm (0,12 po) de diamètre x 305 mm (12 po) de long, 99,9995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
237.00€ - 897.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Graphite rod |
---|---|
Note relative au nom | 3.05mm (0.12 in.) dia. x 305mm (12 in.) long |
Notes de qualité de la pureté | AGKSP grade, ultra 'F' purity |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00144065 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430341
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040765.KM |
25 Pc. |
237.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440341
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040765.KN |
100 Pc. |
897.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Graphite rod is used in computer brushes, anodes, arc lamps, carbon coating, cathode ray tubes, and moderator in nuclear piles. It is used for high-temperature crucibles, as a lubricant and in lead pencils. Graphite rod coated with Th(IV), plays an useful application for ion selective electrode based on thorium oxinate complex. It is also essential for the preparation of lead(II)-selective PVC-coated graphite rod electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Balais de commutateur, anodes, lampes à arc, revêtement au carbone, tubes à rayons cathodiques, régisseurs de piles nucléaires
Spécification
Graphite rod | |
AGKSP grade, ultra 'F' purity | |
MFCD00144065 | |
99.9995% |
3.05mm (0.12 in.) dia. x 305mm (12 in.) long | |
(Base des métaux) | |
Insoluble in water. Soluble in molten nickel. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only