Learn More
Poudre de graphite, synthétique, qualité conductrice, maille -325, 99,9995 % (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
62.61€ - 540.69€
Identifiants chimiques
CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11325087
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040798.TA
28 g
62.61€
28g
11345087
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040798.TB
113 g
184.92€
113g
11335087
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040798.TC
227 g
316.58€
227g
11315087
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040798.TD
454 g
540.69€
454g
Description
Description
Graphite powder is basically used for casting polishing purposes and molding. Natural graphite is mostly used for refractories, batteries, steel making, expanded graphite, brake linings, foundry facings and lubricants. It is also used in pigments, anodes arc-lamp carbons, coating cathode ray tubes and moderator in nuclear piles. Graphite (carbon) fiber and carbon nanotubes are also used in carbon fiber reinforced plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Lubrifiants, pigments, anodes de lampes à arc au charbon, revêtement de tubes à rayons cathodiques, modérateur dans les piles nucléaires
Spécification
Identifiants chimiques
7782-42-5
12.01
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
carbone
C
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
Spécification
Graphite powder
7782-42-5
−325 Mesh
Odorless
C
UN1325
Insoluble in water as well as other organic solvents.
[C]
12.01
CHEBI:27594
Conducteurs
Synthetic
Noir
UCP-2 grade, ultra 'F' purity
(Base des métaux)
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbone
5462310
99.9995%
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H228-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MD9659600
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante