Learn More
Plaque en graphite pyrolytique hautement orienté (HOPG), 10x10x1mm (0,394x0,394x0,039 po), Thermo Scientific Chemicals
503.51€ - 1879.35€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Graphite plate |
---|---|
Conditionnement | Conditionné sous film plastique thermorétracté |
Numéro MDL | MFCD00144065 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15403905
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043834.KF |
1 Pc. |
503.51€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15413905
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043834.KJ |
5 Pc. |
1879.35€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Graphite plate | |
Conditionné sous film plastique thermorétracté | |
MFCD00144065 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante