Learn More
Plaque en graphite, 1,27cm (0,5 po.) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
106.53€ - 315.57€
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite plate
Note relative au nom 1.27cm (0.5 in.) thick
Numéro MDL MFCD00144065
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11351188
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010132.RI
12.5 x 25 cm
106.53€
1 pièce
11361188
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010132.RJ
25 x 50 cm
315.57€
1 pièce
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Graphite plate
1.27cm (0.5 in.) thick
MFCD00144065
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante