Learn More
Encre graphite pour condensateurs au tantale, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Description
A graphite ink for use as an undercoat for silver ink in the production of tantalum capacitors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Une encre de graphite à utiliser comme sous-couche pour l’encre d’argent dans la production de condensateurs au tantale
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Graphite ink for tantalum capacitors |
Couleur | Noir |
Odeur | Ammonia-like |
Quantité | 250 g |
Forme physique | Pâte |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Graphite ink for tantalum capacitors
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Graphite , Ammoniumhydroxide