Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset d’analyse graphite-gaz
83.80€ - 140.00€
Spécification
Matériau | Graphite |
---|---|
À utiliser avec (application) | For Gas analysis |
Product Type Specs | Graphite Crucible |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15473705
|
Thermo Scientific Chemicals
039809.KN |
12.6mm | 24.2mm | ||||||
15411577
|
Thermo Scientific Chemicals
039811.KN |
12,7mm | 24,5mm |
140.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Graphite | |
For Gas analysis | |
Graphite Crucible |
RUO – Research Use Only