Learn More
Thermo Scientific Chemicals Couvercle creuset de fusion en graphite
143.00€ - 228.00€
Spécification
Matériau | Graphite |
---|---|
Product Type Specs | Couvercle creuset de fusion en graphite |
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) externe | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) externe | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15473875
|
Thermo Scientific Chemicals
042315.UA |
Pour le n° de commande 40794 | 2,54cm | 15/boîte |
228.00€
15 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15413895
|
Thermo Scientific Chemicals
043337.UA |
Pour le n° de commande 14747 | 3,2cm | 15/boîte |
143.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Graphite is used for casting and polishing purposes, moulding & Carbon addition in steel industries. It is also used for smooth casting iron, copper base alloys and aluminum base alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Graphite | |
Couvercle creuset de fusion en graphite |
RUO – Research Use Only