Learn More
Feuille de graphite, 1 mm (0,04 po.) d’épaisseur, 97 % (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
84.82€ - 451.25€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00144065
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11314738
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043083.RF
30 x 30 cm
84.82€
1 pièce
11386189
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043083.CJ
30 x 100 cm
118.59€
1 pièce
11396189
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043083.RX
30 x 500 cm
451.25€
1 pièce
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00144065
Spécification
Graphite foil
(Base des métaux)
97%
1mm (0.04 in.) thick
MFCD00144065
Feuille
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante