Learn More
Flocons de graphite, naturel, maille -325, 99,8 % (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349278
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite
Note relative au nom Natural
Densité ca. 2g/cm3
Dimensions de la maille -325 Mesh
Plage de pourcentage du dosage 99.8%, metal basis
Quantité 250 g
Forme physique Paillettes