Learn More
Flocons de graphite, 7 - 10 microns médians, 99 % (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
52.20€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-42-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C |
Poids moléculaire (g/mol) | 12.01 |
Numéro MDL | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 |
Clé InChI | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | carbone |
SMILES | [C] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11395797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043480.30 |
250 g |
52.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043480.A1 |
1 kg |
117.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7782-42-5 | |
12.01 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
[C] |
C | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
carbone |
Spécification
Graphite flake | |
Odorless | |
C | |
UN1325 | |
[C] | |
12.01 | |
Paillettes |
7782-42-5 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
carbone | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H228-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MD9659600
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only