Learn More
Feutre de graphite, 99,9 % (base métallique), Alfa Aesar™
Code produit. 11396938
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 cm
25 x 25 cm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Forme : Environ .9.2 g/10 x 10 cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00144065
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite felt
Couleur Gris à noir
Densité 2g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metal basis)
Quantité 25 x 25 cm