Learn More
Adhésif conducteur graphite, base aqueuse, liquide noir, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
30 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Graphite conductive adhesive |
Note relative au nom | Aqueous based |
Couleur | Noir |
Densité | 1.16g/cm3 at 20°C |
Température d’allumage | 455°C (851°F) |
Odeur | Sweet |
Numéro MDL | MFCD01866817 |
Quantité | 30 g |
Tension de vapeur | 23 hPa at 20°C |