Learn More
Adhésif graphite, à base aqueuse, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Graphite adhesive, aqueous based |
Note relative au nom | Service temp: 306°C |
Couleur | Noir |
Odeur | Ammonia-like |
Numéro MDL | MFCD00144065 |
Quantité | 50 g |
Forme physique | Paillettes |