Learn More
asecos™ Granulat grain fin universel
Pour la prise des huiles, des bases, des lipides, des carburants et des vernis etc.
58.83€ - 139.92€
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17886526
|
asecos™
9906 |
20 kg |
58.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17826376
|
asecos™
18453 |
60 kg |
139.92€
3 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 0,5-1 mm de granulométrie
- Sac de 20 kg lie jusqu’à 18 l de mazout
- Pénètre dans les petites cavités et les fissures
- Convient parfaitement pour un contact important avec la surface et une absorption rapide (par ex. surfaces de circulation)
- Résistance optimale au glissement, même en cas de saturation totale
Spécification
Loose Particulate | |
Absorbent Granules |