Learn More
Cryothermostat chauffant Optima avec pince en T
Modèle économique avec thermostat à circulation chauffant Optima et pince pour des applications simples nécessitant un contrôle précis de la température Instruments Grant™ Le cryothermostat chauffant Optima avec pince en T peut être combiné à une variété de réservoirs en plastique économique ou de cuves en acier inoxydable de différentes capacités.
Marque: Grant Instruments T100T
Description
Modèle économique avec thermostat à circulation chauffant Optima et pince pour des applications simples nécessitant un contrôle précis de la température Instruments Grant™ Le cryothermostat chauffant Optima avec pince en T peut être combiné à une variété de réservoirs en plastique économique ou de cuves en acier inoxydable de différentes capacités.
- Cadran de rotor simple d’utilisation et touches deux fonctions pour un réglage rapide de la température et une navigation dans les menus
- Affichage 4 chiffres nets pour une réassurance instantanée - facile à lire à distance
- Alarme visuelle ‑ vous avertit lorsque votre attention est requise
- Excellente stabilité et uniformité de la température
- Point de consigne de fonctionnement plus 3 températures préréglées, réglables pour plus de commodité
- Fonction d’étalonnage par l’utilisateur pour une précision optimale à la température de fonctionnement requise
- Protection contre niveau faible de liquide et coupure en cas de surchauffe
- Gamme de refroidissement / chauffage : température ambiante de +5 à 99°C avec cuve en plastique (P), ou de 0* à 100°C avec cuve en acier inoxydable (S)
- Stabilité ±0,05°C
*Le fonctionnement à température ambiante ou en dessous nécessite un refroidissement en option
Spécification
Numérique | |
de Température ambiante +5° ; à 100°C | |
120/230 V |