Learn More
Grant Instruments™ Cryothermostat Grant Optima™ avec pince en T
Équipé d’une pince en T à l’arrière du Cryothermostat, il peut être fixé sur un réservoir à côtés verticaux. Le cryothermostat Optima avec pince en T Grant Instruments™ offre des spécifications complètes pour s’adapter à la plupart des applications nécessitant un contrôle précis de la température.
1275.00€ - 1902.70€
Spécification
Type | Thermostat à circulation chauffant |
---|---|
Circulation externe | Oui |
Stabilité de la température | 0,05°C |
Largeur (métrique) | 141 mm |
Hauteur (métrique) | 335 mm |
Description
- Plage de températures réglables de -47 à +150°C
- Pompe intégrée puissante pour une circulation externe, débit maximal 18 l/min, pression maximale 310 mbar
- Circulation agitée à l’intérieur du réservoir pour une bonne stabilité et uniformité de la température
- Écran couleur QVGA TFT
- Point de consigne, plus trois valeurs de température préréglées et réglables
- Fonction de minuterie pour le temps de réaction, 99 heures, 59 minutes, avec alarme sonore et commande de chauffage
- La fonction de sécurité de la sélection de liquide s’adapte à la plage de températures ou à la puissance du chauffage
- Affichage de l’indication de défaut
- Relais programmable
- Réétalonnage par l’utilisateur en deux points des sondes internes et externes (TXPEP, TXSEP)
- Réglage du décalage pour des performances isothermes optimales
- Connectivité USB
- Logiciel PC Labwise™ en option pour la configuration du programme, l’enregistrement des données et l’affichage de graphiques en temps réel
- Peut être programmé pour allumer et éteindre la réfrigération pendant un programme de chauffage et de refroidissement
- Capacité de mémoire pour un programme d’au plus 30 segments
- Plusieurs langues disponibles : anglais, français, allemand, espagnol et italien
- Protection contre niveau de liquide faible par interrupteur à flotteur
- Coupure en cas de surchauffe réglable
- Pince accessoire pratique pour montage sur récipients
Spécification
Thermostat à circulation chauffant | |
0,05°C | |
335 mm | |
50/60 Hz |
Oui | |
141 mm | |
172 mm |