Learn More
Grant Instruments™ Bloc de rechange pour agitateur thermostaté PHMT
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.02 ml
0.05 ml
0.2 ml
1.5 ml
2 ml
À utiliser avec (équipement):
20 microtubes de 0,2 ml
20 microtubes de 0,5 ml plus 12 microtubes de 1,5 ml
24 microtubes de 1,5 ml
24 microtubes de 2,0 ml
Microplaques à 96 puits (0,2 ml)
Description
Bloc supplémentaire / de rechange pour agitateur thermique série PHMT pour microtubes et microplaques
- PSC18 : Peut contenir 20 microtubes de 0,5 ml et 12 microtubes de 1,5 ml
- PSC24 : Peut contenir 24 microtubes de 2,0 ml
- PSC24N : Peut contenir 24 microtubes de 1,5 ml
- PSC32 : Peut contenir 20 microtubes de 0,2 ml et 12 microtubes de 1,5 ml
- PSC96 : Peut contenir une microplaque 96 puits
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2 ml |
À utiliser avec (équipement) | 24 microtubes de 2,0 ml |
Plage de températures (métrique) | 5°C à 100°C |
Type | Bloc |
Stabilité de la température | ± 0,1°C |