Learn More
3M™ Décapant pour graffitis 3000
Décapant pour graffitis 3000
171.00€ - 555.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17207640
|
3M™
7100030784 |
0,5 L |
171.00€
1 bouteille |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17297630
|
3M™
7100030783 |
5 L |
555.00€
1 bouteille |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Décapant pour graffitis pour surfaces en plastique, peintes ou vernies - le décapant pour graffitis est efficace contre la peinture en aérosol, les marqueurs permanents, le rouge à lèvres, le crayon et la peinture à émulsion
- La forme liquide du solvant permet une bonne pénétration pour une élimination rapide des graffitis
- Ne contient pas de NEP (N-éthyl-pyrrolidone) ou de NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone) utilisés dans d’autres éliminateurs de graffitis, ce qui peut poser un risque significatif pour la santé
- Son odeur légère améliore le confort et l’efficacité de l’agent de nettoyage contrairement aux produits chimiques traditionnels qui émettent de puissantes odeurs et des vapeurs nocives
- Faible impact sur l’environnement car le produit ne contient pas de solvants aromatiques, aliphatiques ou chlorés
Spécification
Décapant de graffitis |