Learn More
Hirschmann™ Pipettes Demeter
Excellentes pour un pesage précis et sécurisé des échantillons en laboratoire. Les pipettes Demeter Hirschmann Instruments™ peuvent être utilisées pour un large éventail d’applications de dilution.
Marque: Hirschmann™ 1500144
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec graduation bleue
- Conformes à la norme DIN 12 838 et 12 839
Spécification
Pour dilution d’après Demeter | |
Bleu | |
1 / 2 / 2,1 / 2,2 ml | |
Pipette graduée |
Oui | |
25 paquet | |
250 ± 5 mm |