Learn More
CBS Scientific Formeurs de gradient
Linéaire avec sorties latérales.
Marque:  CBS Scientific GM100
Code produit. 11789545
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le débit du gradient est contrôlé par une vanne revêtue en PTFE centrée entre les deux chambres
  • Le canal d’évacuation est équipé d’un adaptateur Luer mâle qui peut être utilisé avec n’importe quelle aiguille ou vanne Luer
Spécification
Spécification
Électrophorèse
Générateur de gradient
1,69 oz.
50 ml