Learn More
CBS Scientific Formeurs de gradient
Linéaire avec sorties latérales.
Marque: CBS Scientific GM500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le débit du gradient est contrôlé par une vanne revêtue en PTFE centrée entre les deux chambres
- Le canal d’évacuation est équipé d’un adaptateur Luer mâle qui peut être utilisé avec n’importe quelle aiguille ou vanne Luer
Spécification
Électrophorèse | |
Générateur de gradient | |
8,45 oz. | |
250 ml |