Learn More
Fisherbrand™ Papier de stérilisation grade 925
Utilisé comme emballage pour vêtements médicaux.
Marque:  Fisherbrand™ 0925F00023
Code produit. 11790565
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Papier stérilisation
• Conforme EN 868-2
• Conditionnement de linge ou autres articles avant stérilisation chaleur humide
• Feuille
Spécification
Spécification
Autoclavable
Blanc
60 cm
60 g/m2
Papier
60 cm
EN 868-2
Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization
Papier de stérilisation
925
500 Pk.