Learn More
Fisherbrand™ Papier réactif
Utilisé pour les analyses générales.
Marque:  Fisherbrand™ 0912S00521
Code produit. 11552413
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Contrôle général des réactions acides ou alcalines
Couleur :
  • Bleu Litmus : Bleu à rouge
  • Litmus neutre : Violet à bleu / rouge
  • Rouge Litmus : Rouge à bleu
Applications :
  • Détermination rapide de la valeur de pH pour les applications industrielles
  • Analyse générale dans les établissements scolaires
  • Utilisation en formation
Spécification
Spécification
Bleu
Détermination rapide de la valeur de pH pour les applications industrielles, l’analyse générale dans les établissements scolaires et la formation
Papier litmus bleu
10 mm
Tube
Lot de 200
60 mm