Learn More
Fisherbrand™ Papier réactif
Utilisé pour les analyses générales.
Marque:  Fisherbrand™ 0912R00023
Code produit. 10754213
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Contrôle général des réactions acides ou alcalines
Couleur :
  • Bleu Litmus : Bleu à rouge
  • Litmus neutre : Violet à bleu / rouge
  • Rouge Litmus : Rouge à bleu
Applications :
  • Détermination rapide de la valeur de pH pour les applications industrielles
  • Analyse générale dans les établissements scolaires
  • Utilisation en formation
Spécification
Spécification
Rouge
Détermination rapide de la valeur de pH pour les applications industrielles, l’analyse générale dans les établissements scolaires et la formation
Papier litmus rouge
10 mm
Rouleau
Rouleau de 1
5 m