Learn More
Fisherbrand™ Papier de transfert à usage spécial grade 904
Determination of absorption of water.
Marque: Fisherbrand™ 0904F00026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Papier buvard• Papier buvard grade 904
• Feuille
Spécification
220 mm | |
220 x 220 mm | |
Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry | |
904 |
220 mm | |
Sheet | |
100 Pk. | |
0.41 mm |