Learn More
Fisherbrand™ Papier de transfert à usage spécial grade 903
Détermination de l’absorption d’eau.
Marque: Fisherbrand™ 0903F00025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Papier filtre spécial• Lame adhésive Superfrost™ Ultra Plus
• Surface traitée pour réduire les pertes de tissus dans les techniques immunopéroxydase. Optimise l'adhésion tissulaire lors de la technique d'hybridation in-situ
• Lame Superfrost™ Ultra Plus
• Rodé 90°
Certifications
ISO EN 20535
Spécification
Blotting Paper | |
Papier | |
255g/m2 | |
Determination of absorption of water |
200 mm | |
490ml/cm2 | |
ISO EN 20535 | |
0.4 mm |