Learn More
Fisherbrand™ Papier de transfert à usage spécial grade 903
Détermination de l’absorption d’eau.
Marque:  Fisherbrand™ 0903F00026
Code produit. 11789835
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Poids : 255 g/m2
  • Absorption : 490 ml/cm2
  • Épaisseur : 0,40mm
  • Absorption capillaire : De 75 à 85 mm (Klemm)
Applications :
  • Détermination de l’absorption d’eau dans la production de papier de format selon la méthode Cobb
  • Test de la formation de feuilles dans l’industrie de la pâte de cellulose
Certifications
ISO EN 20535
Spécification
Spécification
220 mm
220 x 220 mm
Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry
903
220 mm
Sheet
100 Pk.
0.4 mm