Learn More
Fisherbrand™ Papier de transfert à usage spécial grade 903
Détermination de l’absorption d’eau.
Marque: Fisherbrand™ 0903F00023
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Poids : 255 g/m2
- Absorption : 490 ml/cm2
- Épaisseur : 0,40mm
- Absorption capillaire : De 75 à 85 mm (Klemm)
Applications :
- Détermination de l’absorption d’eau dans la production de papier de format selon la méthode Cobb
- Test de la formation de feuilles dans l’industrie de la pâte de cellulose
Certifications
ISO EN 20535
Spécification
150 mm | |
150 x 150 mm | |
Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry | |
903 |
150 mm | |
Sheet | |
100 Pk. | |
0.4 mm |