Learn More
Fisherbrand™ Papier de transfert à usage spécial grade 903
Détermination de l’absorption d’eau.
Marque:  Fisherbrand™ 0903F00037
Code produit. 11749895
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Poids : 255 g/m2
  • Absorption : 490 ml/cm2
  • Épaisseur : 0,40mm
  • Absorption capillaire : De 75 à 85 mm (Klemm)
Applications :
  • Détermination de l’absorption d’eau dans la production de papier de format selon la méthode Cobb
  • Test de la formation de feuilles dans l’industrie de la pâte de cellulose
Certifications
ISO EN 20535
Spécification
Spécification
160 mm
160 x 160 mm
Détermination de l'absorption d'eau dans la production de papier encollé selon le test Cobb, test de la formation de feuilles dans l'industrie de la pâte de cellulose
903
160 mm
Feuille
100/Carton
0,4 mm