Learn More
Cytiva Papier d’analyse pour graine de grade 3014
Pour tester des graines particulièrement sensibles. Le papier d’analyse pour graines de grade 3014 Whatman™ est une barrette blanche, plissée avec une bande enroulée, 50 doubles plis en cellulose extrêmement pure.
Marque: Cytiva 10344676
Description
Pour tester des graines particulièrement sensibles. Le papier d’analyse pour graines Whatman™ de grade 3014 est une barrette blanche, plissée avec une bande enroulée, 50 doubles plis en cellulose extrêmement pure.
Grâce à leur très grande pureté, nos papiers d’analyse pour graines garantissent des résultats fiables et reproductibles. Ces papiers sont en cellulose pure et sans additif. Ils ne contiennent aucune substance susceptible d’affecter la croissance des graines. Les papiers assurent une absorption constante d’eau, garantissant l’approvisionnement continu de la quantité d’eau requise.
Informations sur la commande
dimGrade
Spécification
113 g/m2 | |
Cellulose | |
3014 | |
100/paquet | |
110 x 20 mm |
Bande plissée | |
Tests de graines particulièrement sensibles, graines de taille moyenne et enrobées (méthode PP) | |
Wrap Strips | |
Papier d’analyse pour graines |