Learn More
Thermo Scientific Chemicals Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 4 mm
34.86€ - 640.00€
Spécification
Type de produit | Sapphire Sphere |
---|---|
Diamètre (métrique) | 4 mm |
Qualité | Grade 25 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11375999
|
Thermo Scientific Chemicals
042059.KH |
2 Pieces | |||||||
11385999
|
Thermo Scientific Chemicals
042059.KK |
10 pièces |
147.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11389717
|
Thermo Scientific Chemicals
042059.KD |
50 pièces |
640.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Sapphire Sphere | |
4 mm | |
Grade 25 |
RUO – Research Use Only