Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphères rubis, Dia. : 3,5 mm
76.35€ - 936.00€
Spécification
Type de produit Sphère rubis
Diamètre (métrique) 3.5 mm
Qualité Grade 25
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15461777
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
042082.KJ
5 unités Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11366039
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
042082.KM
25 unités Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11376039
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
042082.KN
100 unités Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Sphère rubis
3.5 mm
Grade 25