Learn More
Sartorius™ Disques de papier filtre résistants à l’humidité, de grade 1289
Utilisés pour les analyses qualitatives de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire. Les disques de papier filtre résistants à l’humidité Sartorius™, de calibre 1289, peuvent être utilisés pour la filtration sous pression et sous vide. Les filtres ultra purs sont proposés sous forme de disques filtrants dans un large éventail de diamètres.
Marque:  Sartorius™ FT-3-207-018
16.65 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11721165
  • 17.45€ / 100 pièces
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces papiers filtres qualitatifs sont essentiellement utilisés à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire (par exemple, filtration de l’analyse du malt).
  • Fabriqués en linters de coton et pâte raffinée avec une teneur en cellulose α supérieure à 95 %
  • Filtres très purs avec une teneur en cendres de moins de 0,1 %
  • Les filtres de grade 1289 présentent les caractéristiques suivantes :
    • pour les précipitants cristallins moyens-fins
    • porosité moyenne à large pour une vitesse de filtration modérée-rapide
    • Poids de base de 84 g/m2 
  • Non stériles, conditionnés en vrac 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Disque
8 à 12 μm
Utilisé à des fins analytiques et pour des analyses de routine, lorsqu’aucune analyse gravimétrique n’est nécessaire
Lot de 100
Papier filtre qualitatif
Linters de coton et pâte raffinée
20 μm/s
1289
0,21 mm
18 mm