Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier lisse pour analyses qualitatives et techniques, grade 100/N, format disque
Les papiers lisses de grade 100/N, pour analyses qualitatives et techniques, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™, sont couramment utilisés pour déterminer la teneur en sucre.
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-328-240
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Fabriqué en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de >95 %
- Teneur en cendres < 0,1 %
- Résistants à l’humidité
- Format disque
Specifications
85 g/m2 | |
Disque | |
30 s | |
100 / boîte | |
240 mm |
Résistance à l’éclatement à l’état humide :80 kPa | |
6 à 8 μm | |
100/N | |
0,18 mm |