Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier lisse pour analyses qualitatives et techniques, grade 100/N, format disque
Les papiers lisses de grade 100/N, pour analyses qualitatives et techniques, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™, sont couramment utilisés pour déterminer la teneur en sucre.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-328-220
Code produit. 15952920
  • 32.30€ / 100 pièces
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqué en pâte raffinée et linters de coton avec une teneur en cellulose alpha de >95 %
  • Teneur en cendres < 0,1 %
  • Résistants à l’humidité
  • Format disque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
85 g/m2
Disque
30 s
100 / boîte
220 mm
Résistance à l’éclatement à l’état humide :80 kPa
6 à 8 μm
100/N
0,18 mm