Learn More
Grace™ Cartouches Silice Flash Reveleris™
Idéal pour la vitesse, la résolution et la capacité
Spécification
Matériau | Silice |
---|---|
Type | Cartouche SRC de silice Flash Reveleris |
À utiliser avec (application) | Pour la vitesse, la résolution et la capacité, les applications classiques, les composés polaires et les systèmes Flash courants |
Description
Cartouches Silica Flash.
- Résistent à des pressions plus élevées (jusqu'à 200 psig) et offrent une plus grande capacité de charge
- Silice haute charge supérieure pour une excellente résolution
- Conditionnés de manière optimale pour un comptage sur plaque élevé
- Une distribution plus resserrée de la taille des particules et des fines minimales maintiennent une faible contre-pression
- L'étiquette RFID rationalise le fonctionnement du système Reveleris (vendu séparément) en utilisant les spécifications de la cartouche à chargement automatique
- Compatible avec d'autres systèmes Flash courants
Spécification
Silice | |
Cartouche SRC de silice Flash Reveleris | |
Pour la vitesse, la résolution et la capacité, les applications classiques, les composés polaires et les systèmes Flash courants |