Learn More
Gosselin™ Récipient à bouchon à vis rouge droit, PP, naturel, gradué, stérile
Click to view available options
125 ml
Description
Les récipients droits Gosselin™ sont conçus pour le stockage et le transport des échantillons vers les laboratoires.
- En PP transparent
- Bouchon à vis en PE
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 125 mL |
Capacité (impériale) | 4,2 oz. |
Couleur | Naturel |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Rouge |
Graduated | Oui |
Forme | Droit, cylindrique |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |