Learn More
Corning™ Récipients droits en polypropylène stériles avec bouchons en polyéthylène rouges
Outils d’échantillonnage pour le contrôle de la qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
Marque: Corning™ TP35A-009
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PP moulé par injection
- Bouchon à vis en PE rouge étanche
- Stérilité assurée 10-3
Spécification
60 mL | |
Clear | |
Stérile | |
70 mm | |
33 mm |
2.02 oz | |
Polypropylène transparent | |
Rouge | |
Polyéthylène | |
Bouchon à vis étanche |