Learn More
Corning™ Boîte de Petri ronde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Optimisée pour l’automatisation
254.20€ - 406.00€
Spécification
Quadrillé Quadrillé
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Type Boîte de Petri pour culture cellulaire
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Évent Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Évent Prix Quantité et disponibilité  
12354069
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
BB60-01
Non
254.20€
720 pièces
Expédition estimée: 05-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12374069
BIOPHARMA
Afficher les documents
Corning™
BB64-02
Oui
406.00€
720 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • 65 x 14,5 mm (D x H)
  • 0/3/4 évents
  • Polystyrène cristal (PS)
  • Planéité optimale
  • Couvercle adhérant
  • Grille moulée de 10 x 10 mm
Spécification
Spécification
Quadrillé
Rond
Boîte de Petri pour culture cellulaire
720/carton
14,5 mm
Polystyrène
Stérile
1
20/Bte
65 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Boîte de Petri ronde