Learn More
Gosselin™ Récipient droit en polypropylène Gosselin™ avec bouchon à charnière
Pour un stockage sûr et sécurisé, avec un volume optimisé pour l’échantillonnage du lait. Les récipients droits Gosselin™ avec bouchon à charnière sont fabriqués en PS transparent ou bleu.
Marque: Gosselin™ FL60-05
183.27 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance aux chocs
- Bouchon à charnière autostable
- Avec ou sans zone d’écriture
Spécification
Récipient | |
Oui | |
Droit, cylindrique | |
50 ml | |
Bleu | |
Bleu | |
78 mm | |
650/Carton |
Oui | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
EC N°1935/2004 | |
Bouchon à charnière | |
31 mm | |
Bouchon à charnière en polypropylène bleu |