Learn More
Corning™ Boîte de Pétri ventilée Gosselin™
Fabrication en PS. La boîte de Petri ventilée Corning™ Gosselin™ est transparente et idéale pour une utilisation en microbiologie, culture cellulaire et germination des plantes.
Marque:  Corning™ SH93-101
82.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21693" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15466254
  • 154.00€ / 700 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Boîte de Pétri ronde en PS
  • Un compartiment
  • 3 orifices d’aération inclus
  • Diamètre du fond : 88 mm
  • Diamètre du couvercle : 92 mm
  • Les matières premières sont conformes à la réglementation CE N°1935/2004
  • Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : Aseptique
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 11137, CE 1935/2004
Transparent
Rond
Boîte de Petri
Pour la microbiologie, la culture cellulaire, la germination
700/boîte
88 mm
Fermeture incluse
Polystyrène
ISO 11137 : Aseptiques
1
28/sachet
3