Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Code produit. 11704945
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
1000 ml
Type de bouchon:
Bouchon inviolable rouge 22 mm avec joint moulé
Bouchon inviolable rouge 28 mm avec joint moulé
Bouchon rouge 37 mm avec tampon
Bouchon à charnière rouge inviolable 29 mm
Comprend:
Thiosulfate de sodium 120 mg/L
Thiosulfate de sodium 20 mg/L
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Prédosé avec du thiosulfate de sodium pour inhiber l’action du chlore, du brome et de l’ozone dissous dans l’eau. Les flacons carrés en PEHD Gosselin™ sont fabriqués en PEHD translucide avec une surface graduée.
  • Produit incassable
  • Les flacons sont assemblés avec un bouchon à vis (inviolabilité non engagée)
  • Produit stérilisé par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton extérieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 28mm
Comprend Thiosulfate de sodium 120 mg/L
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 82 mm
Conditionnement En vrac
Stérilité Stérile
Largeur (métrique) 82mm
Couleur de bouchon Rouge
Graduations Oui
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Oui
Forme Carré
Hauteur (métrique) 182 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon inviolable rouge 28 mm avec joint moulé