Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 2 L gradués en PEHD
Code produit. 11723044
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Double
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, DIV, CE N°1935/2004
EC N°1935/2004
Comprend:
Bouchon bleu 58 mm, assemblé
Bouchon inviolable rouge 58 mm avec tampon, non assemblé
Bouchon rouge 58 mm avec joint, assemblé
Bouchon rouge 58 mm avec tampon, assemblé
Bouchon rouge 58 mm, assemblé
Bouchon à vis en PEHD blanc double et joint naturel
Bouchon à vis en PEHD bleu double et joint naturel
Bouchon à vis en PEHD double, joint et étiquette blanche
Double red HDPE screw cap and natural seal
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués de 2 L en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple ou double ou avec un bouchon à vis avec tampon.
  • Produit incassable
  • Graduations moulées
  • Grand col large
  • Plastique PEHD translucide
  • Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Couleur Translucide
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 58 mm
Comprend Bouchon inviolable rouge 58 mm avec tampon, non assemblé
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 110 mm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 93 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité EC N°1935/2004
Closure Included Oui
Jetable Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 237 mm
Joint de fermeture Trésylène
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis inviolable