Learn More
Gosselin™ Flacons carrés de 250 ml gradués en PEHD
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués de 250 ml en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple, un bouchon double ou un bouchon à vis étanche.
302.00€ - 472.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
---|---|
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
Matériau | HDPE |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau du bouchon | Certifications/Conformité | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau du bouchon | Certifications/Conformité | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11719592
|
Gosselin™
LC250-07 |
Bouchon à vis double | HDPE | EC N°1935/2004 | Bleu |
434.00€
210 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11703104
|
Gosselin™
LC220-01 |
Bouchon à vis inviolable | HDPE | EC N°1935/2004 | Rouge | N/A | N/A | N/A | |||||
11763054
|
Gosselin™
LC250-01 |
Bouchon à vis double | HDPE | EC N°1935/2004 | Rouge |
375.00€
210 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11773054
|
Gosselin™
LC250-02 |
Bouchon à vis double | HDPE | CE N°1935/2004, ISO 11137 | Rouge |
472.00€
210 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11783054
|
Gosselin™
LC250-03 |
Bouchon à vis unique | PEBD | EC N°1935/2004 | Rouge |
395.00€
210 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11753054
|
Gosselin™
LC250-04 |
Bouchon à vis unique | PEBD | CE N°1935/2004, ISO 11137 | Rouge |
412.00€
210 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11848861
|
Gosselin™
LC250-13 |
Bouchon à vis unique | PEBD | CE N°1935/2004, ISO 11137 | Bleu |
302.00€
210 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11773293
|
Gosselin™
LC250-08 |
Bouchon à vis double | HDPE | CE, DIV, CE N°1935/2004 | Blanc |
412.00€
210 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11793054
![]() |
Gosselin™
LC250-06 |
Bouchon à vis avec tampon | HDPE | CE N°1935/2004, ISO 11137 | Rouge |
460.00€
210 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11703064
|
Gosselin™
LC250-10 |
Bouchon à vis avec tampon | HDPE | CE, DIV, CE N°1935/2004 | Rouge |
393.00€
210 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Produit aseptique ou stérilisé par irradiation
Spécification
250 ml | |
37 mm | |
Oui |
Carré | |
HDPE |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gosselin™ Flacons carrés de 250 ml gradués en PEHD