Learn More
Flacons ronds de 500 ml en PEHD naturel Gosselin™
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PE
Polyéthylène
Trésylène
Certifications/Conformité:
CE, CE N°1935/2004
CE, CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, EC N°1935/2004
CE, EC N°1935/2004, ISO 11137
Description
- Flacons ronds et carrés à usage unique en PEHD de 50 ml à 2 500 ml
- Trois bouchons différents disponibles : Bouchon à vis rouge à filetage long, fermeture simple ; Bouchon à vis rouge avec fermeture double et joint en polyéthylène ; Bouchon à vis étanche rouge avec joint Tresylene (100 ml à 1 000 ml uniquement)
- Les flacons sont montés avec un bouchon à vis et disposés dans des boîtes
- Version aseptique ou stérilisée par irradiation avec certificat de stérilisation décollable
- Les flacons de 2 500 ml sont dotés de bouchons blancs
- Produit destiné exclusivement à la recherche, sauf indication contraire
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
Couleur | Naturel |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 80mm |
Quantité | 140/lot |
Stérilité | Stérile |
Largeur (métrique) | 80mm |
Couleur de bouchon | Rouge |
Certifications/Conformité | CE, CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Closure Included | Oui |