Learn More
Gosselin™ Flacons rond PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Description
- Col large
- Produit incassable
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
- Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 ml |
Couleur | Naturel |
Matériau | HDPE |
Longueur (métrique) | 121 mm |
Quantité | 25/boîte |
Stérilité | Stérile |
Largeur (métrique) | 121mm |
Couleur de bouchon | Rouge |
Certifications/Conformité | CE, CE N°1935/2004, ISO 11137 |
Closure Included | Oui |