Learn More
Gosselin™ Flacons ronds en PEHD 150 ml
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons ronds de 150 ml en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon à vis simple ou double ou avec un bouchon à vis avec tampon.
291.00€ - 471.62€
Spécification
Capacité (métrique) | 150 ml |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matériau | HDPE |
Largeur (métrique) | 51 mm |
Couleur de bouchon | Rouge |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau du bouchon | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau du bouchon | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12367387
|
Gosselin™
LR150A-02 |
Bouchon à vis unique | PEBD | Stérile |
291.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11763303
|
Gosselin™
LR150A-03 |
Bouchon à vis unique | PEBD | Non stérile |
365.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11723034
|
Gosselin™
LR150A-01 |
Bouchon à vis double | PE | Non stérile |
378.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11733034
|
Gosselin™
LR150A-04 |
Bouchon à vis double | HDPE | Stérile |
471.62€
250 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11743034
|
Gosselin™
LR150A-07 |
Bouchon à vis avec tampon | Trésylène | Non stérile |
378.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Col large, grande ouverture
- Produit incassable
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
- Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
Spécification
150 ml | |
HDPE | |
Rouge | |
Rond |
Naturel | |
51 mm | |
Oui | |
108 mm |